AMBH97F112C9
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO2/c1-12(14-2)9(13)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,1-2H3
InChI
ZZVVBYKBHDBUFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)