Documenti fondamentali
AMBH97F111EB
Ambeed, Inc.
4-Ethoxy-1,2-difluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,4-difluorophenyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-2-11-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI
DZIMITACCINBLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163848-46-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)