Documenti fondamentali
AMBH97F111D0
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.32
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H15NO4/c1-11-15-10-13(23-12-6-4-3-5-7-12)8-9-14(15)17(20)16(19-11)18(21)22-2/h3-10,20H,1-2H3
InChI
WJGPMRFWBJZJOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1421312-34-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)