Documenti fondamentali
AMBH97F111A8
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-11(13)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-14-10/h1,3,7H,2,4-6H2,(H,12,13)
InChI
DPQFYUVHQLRVGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/215057-28-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)