AMBH97F1115D
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO2/c12-11(13,14)6-4-8-7(10(16)17)2-1-3-9(8)15-5-6/h1-5H,(H,16,17)
InChI
UPZIZMMXEZXXIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1841081-82-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)