Documenti fondamentali
AMBH97F1112A
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.6
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
InChI
NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23602-63-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)