AMBH97F07C98
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
InChI
LOLSZOJSPKLHGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)