Documenti fondamentali
AMBH97F07B1D
Ambeed, Inc.
4-(Methoxymethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-9-6-7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI
MBGSSZLPFNHEHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70199-60-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)