Documenti fondamentali
AMBH97F077BB
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.7
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-4-hydroxy-8-methyl-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12ClNO3/c1-3-18-13(17)10-6-15-11-7(2)4-8(14)5-9(11)12(10)16/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI
DDTMBADUIBZXKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/228728-86-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)