Documenti fondamentali
AMBH97F07708
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11F/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI
ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/392-69-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)