Documenti fondamentali
AMBH97F076FC
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methylbenzothiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H6ClNS/c1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)11-6/h2-4H,1H3
InChI
NYNLRPVNVRAELQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3622-32-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3622-32-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)