AMBH97F0769A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClIO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI
ATVMURDBWDYSMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)