Documenti fondamentali
AMBH97F07430
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-isopropoxypyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-isopropoxypyridazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-3-6(8)9-10-7/h3-5H,1-2H3
InChI
NHMXJNVELORMBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3184-71-2.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)