Documenti fondamentali
AMBH97F06F80
Ambeed, Inc.
(4-Bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.11
Numero MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrFO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI
SSXSFTBOKUQUAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2069-41-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)