Documenti fondamentali
AMBH97F06C4F
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-iodopyrazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.45
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-iodo-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C4H3ClIN3/c5-3-4(6)8-1-2(7)9-3/h1H,(H2,7,9)
InChI
YEBDYUMXHLRMBW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925678-00-8.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)