Documenti fondamentali
AMBH97F06B3D
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.27
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-7-8-5-3-4-6-9(8)14-10(7)11(12)13-2/h3-6H,1-2H3
InChI
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3133-81-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)