Documenti fondamentali
AMBH97F06AD1
Ambeed, Inc.
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.15
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3N/c1-6-2-3-7(5-13)8(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261952-05-0.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)