AMBH97F06AC7
Ambeed, Inc.
N-β-Ala(Me)-OH
About This Item
Iupac Name
N-methyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-5-3-2-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI
VDIPNVCWMXZNFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)