Documenti fondamentali
AMBH97F0694B
Ambeed, Inc.
4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.61
Numero MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI
DULFMEBLCDFSDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863324-23-6.html
Synonym
4-(chloromethyl)oxane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)