AMBH97F06917
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F4O3/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI
PTPKGMXRSREZFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886496-49-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886496-49-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)