Documenti fondamentali
AMBH97F06702
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.97
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H10BrN.BrH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h2H,3-5H2,1H3;1H
InChI
SWUKRCXLXXYOET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1624261-20-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)