Documenti fondamentali
AMBH97F06157
Ambeed, Inc.
(1H-Indazol-7-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.96
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1H-indazol-7-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI
QAHHYPPRKWNXHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915411-01-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)