Documenti fondamentali
AMBH97F0613F
Ambeed, Inc.
4-Isopropoxybenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8(2)12-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8H,1-2H3
InChI
OJZKKEGJFOAAAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91949-95-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)