Documenti fondamentali
AMBH97F05B7E
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-3-1-4-8(11-7)12-6-2-5-10-12/h1-6H
InChI
LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)