Documenti fondamentali
AMBH97F05AD5
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-3-11-8(10)6-4-5(2)12-7(6)9/h4H,3,9H2,1-2H3
InChI
AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4815-32-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)