Documenti fondamentali
AMBH97F05ACD
Ambeed, Inc.
Propargyl-PEG3-NHS ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.31
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C14H19NO7/c1-2-6-19-8-10-21-11-9-20-7-5-14(18)22-15-12(16)3-4-13(15)17/h1H,3-11H2
InChI
YDRPXORAOIYIGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1428629-71-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)