Documenti fondamentali
AMBH97F05A4C
Ambeed, Inc.
Spiro[indene-1,4'-piperidine]
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
Iupac Name
spiro[indene-1,4'-piperidine]
Inchi Code
1S/C13H15N/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(12)7-9-14-10-8-13/h1-6,14H,7-10H2
InChI
QXNXVWNYCKUANQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33042-66-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)