AMBH97F05A27
Ambeed, Inc.
O-Benzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbonothioate
About This Item
Iupac Name
O-benzyl S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate
Inchi Code
1S/C14H14N2O2S/c1-10-8-11(2)16-13(15-10)19-14(17)18-9-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI
DGAUFTRWMCEXLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)