Documenti fondamentali
AMBH97F05A11
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.09
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Cl2FO2S/c1-4-2-7(13(9,11)12)6(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI
HHPBVNJGNFMCKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868755-70-8.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)