AMBH97F051B0
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3S/c8-9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)13(9,11)12/h1-4H
InChI
QRADPXNAURXMSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)