Documenti fondamentali
AMBH97F050FF
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromothiophen-2-yl)propan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-thienyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C7H7BrOS/c1-2-5(9)6-3-4-7(8)10-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI
JQAYKLHWCBPAEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32412-39-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)