Documenti fondamentali
AMBH97F04C33
Ambeed, Inc.
8-Chloroisoquinolin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.62
Numero MDL:
Iupac Name
8-chloroisoquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-8-3-1-2-6-7(8)4-12-5-9(6)11/h1-5H,11H2
InChI
XOYPXBDIHGQDKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1784285-89-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1784285-89-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)