Documenti fondamentali
AMBH97F04C0E
Ambeed, Inc.
Thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;/h1-2H,3,5H2;1H
InChI
AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850852-85-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)