Documenti fondamentali
AMBH97F04BD5
Ambeed, Inc.
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-furyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI
IXVPCJUAKDVYKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)