AMBH97F04B95
Ambeed, Inc.
9,10-Bis(bromomethyl)anthracene
About This Item
Iupac Name
9,10-bis(bromomethyl)anthracene
Inchi Code
1S/C16H12Br2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H,9-10H2
InChI
YHEMDXGFCREMGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34373-96-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)