Documenti fondamentali
AMBH97F04B8A
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.02
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-5-2-1-4(3-10)7(11)6(5)9/h1-2H,11H2
InChI
JYLJOBZPUMLBHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820620-31-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)