Documenti fondamentali
AMBH97F04AD9
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.64
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-3-12-7(11)6-9-5(8)4-10(6)2;/h4H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI
CQRVNNMJJDJXPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/180258-46-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)