Documenti fondamentali
AMBH97F0444D
Ambeed, Inc.
3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,6-di(2-pyridinyl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetraazine
Inchi Code
1S/C12H10N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI
QGNCLGGVWYZSSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1671-86-9.html
Synonym
3,6-di(2-pyridinyl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetraazine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)