AMBH97F04252
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
About This Item
Iupac Name
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16024-55-8.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)