Documenti fondamentali
AMBH97F041FB
Ambeed, Inc.
22-Methoxy-22-oxodocosanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.6
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
22-methoxy-22-oxodocosanoic acid
Inchi Code
1S/C23H44O4/c1-27-23(26)21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(24)25/h2-21H2,1H3,(H,24,25)
InChI
VLADQLCDUQNNNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7511-30-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)