Documenti fondamentali
AMBH97F041AE
Ambeed, Inc.
2,4-Dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4-dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6O5/c10-2-5-1-6(3-11)9(14)7(4-12)8(5)13/h1-4,13-14H
InChI
CEPNDKRJQPJVNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58343-11-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)