Documenti fondamentali
AMBH97F04149
Ambeed, Inc.
Palladium(II) benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.65
Numero MDL:
Iupac Name
palladium(2+) dibenzoate
Inchi Code
1S/2C7H6O2.Pd/c2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h2*1-5H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChI
BCDNHPPMQMZYJQ-UHFFFAOYSA-L
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3375-32-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3375-32-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)