Documenti fondamentali
AMBH97F03F5D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(fluorosulfonyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI
LLQSKDZICCVCEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137654-46-7.html
Synonym
Methyl 2-(fluorosulfonyl)benzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)