Documenti fondamentali
AMBH97F03F1D
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Scegli un formato
1 G
CHF 295.20
5 G
CHF 763.80
SKU del venditore: PC303516-1G
CHF 295.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 295.20
5 G
CHF 763.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.05
Numero MDL:
SKU del venditore: PC303516-1G
CHF 295.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-6-3-5-1-2-12-9(13)8(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
InChI
KMHGAFPTESOYIQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html
Synonym
6-Bromo-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html