Documenti fondamentali
AMBH97F03F18
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyfuran-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-hydroxy-2-furamide
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c7-5(6-8)4-2-1-3-9-4/h1-3,8H,(H,6,7)
InChI
KTHCAJSGBFXFKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17698-14-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)