Documenti fondamentali
AMBH97F03EFE
Ambeed, Inc.
Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.13
Numero MDL:
Iupac Name
2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2
InChI
JBKKAEOGAYZJCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874-36-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)