Documenti fondamentali
AMBH97F03EB6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.02
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-6-1-2-7(8(10,11)12)5(3-6)4-13/h1-3H
InChI
YXEMPTWEFRLPBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208076-28-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)