AMBH97F03E65
Ambeed, Inc.
4,4,5,5-Tetramethyl-2-propyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-propyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C9H19BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H2,1-5H3
InChI
BTSWCGATJFXUHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67562-19-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)