Documenti fondamentali
AMBH97BA1347
Ambeed, Inc.
8-Methylene-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Iupac Name
8-methylene-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11-9/h1-7H2
InChI
BCWKBPCNPHCCQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51656-90-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)