Documenti fondamentali
AMBH97BA1126
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.57
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H5ClF3N3/c1-11-4-3(6(8,9)10)2-12-5(7)13-4/h2H,1H3,(H,11,12,13)
InChI
DBZWBBJKHCGBCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/515824-43-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)